Läs mer
Brady™ Polypropen: ISO Säkerhetsskylt - Brandlarmslarm
Produktkod. 15624417 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
250 mm
315 mm
400 mm
Höjd (metrisk):
250 mm
315 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15624417 400 mm 400 mm Varje
15604417 250 mm 250 mm Varje
15614417 315 mm 315 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15624417 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 817687
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.00 SEK
    203.41 SEK / Paket med 1
    Save 38.59 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Polypropen
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC F005-400x400-PP-CRD/1
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 400 mm
Tjocklek 1.501 mm
Bredd (metrisk) 400 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på rött