Läs mer
Brady™ Polypropen: ISO Säkerhetsskylt - Brandsläckare
Produktkod. 15674357
Change view
Bredd (metrisk):
250 mm
400 mm
Höjd (metrisk):
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
15674357 250 mm 250 mm Varje
15694357 400 mm 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15674357 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 816889
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00 SEK
    163.35 SEK / Paket med 1
    Save 1.65 SEK
    1% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Polypropen
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC F001-250x250-PP-CRD/1
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 250 mm
Tjocklek 1.501 mm
Bredd (metrisk) 250 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på rött