Läs mer
Brady™ Polypropen: ISO Säkerhetsskylt - Brandslangupprullare
Produktkod. 15674367 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
250 mm
400 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15674367 100 mm 100 mm Varje
15604377 250 mm 250 mm Varje
15624377 400 mm 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15674367 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 817045
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.40 SEK
    60.30 SEK / Paket med 1
    Save 11.10 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Polypropen
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC F002-100x100-PP-CRD/1
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 1.501 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på rött