Läs mer
Brady™ Polypropen: ISO Säkerhetsskylt - Brandstege
Produktkod. 15614387
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
15614387 100 mm 100 mm Varje
15624387 148 mm 148 mm Varje
15634387 250 mm 250 mm Varje
15644387 315 mm 315 mm Varje
15654387 400 mm 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15614387 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 817204
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Polypropen
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC F003-100x100-PP-CRD/1
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 1.501 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på rött