Läs mer
Brady™ Polypropen: ISO Säkerhetsskylt - Inga aktiverade mobiltelefoner
Produktkod. 15694627
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
15694627 100 mm Varje
15614637 315 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15694627 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 823490
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Polypropen
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC P013-Dia 100-PP-CRD/1
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
Diameter (metrisk) 100 mm
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Tjocklek 1.501 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Rund
Språk Global
Färg Svart på vitt