Läs mer
Brady™ Polypropen: ISO Säkerhetsskylt - Rökning förbjuden
Produktkod. 15624577 Handla allt Brady Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15624577 Polypropen Varje
1 options
Produktkod. 15624577 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 822003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    470.00 SEK
    396.72 SEK / Paket med 1
    Save 73.28 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Polypropen
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC P002-Dia 400-PP-CRD/1
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
Diameter (metrisk) 400 mm
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Tjocklek 1.501 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Rund
Språk Global
Färg Svart på vitt