Läs mer
Brady™ Polypropen: ISO Säkerhetsskylt - Ingen genomfartsväg
Produktkod. 15694587 Handla allt Brady Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
15694587 100 mm Varje
15614597 315 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15694587 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 822298
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.35 SEK
    74.81 SEK / Paket med 1
    Save 9.54 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 29-10-2026
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Polypropen
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC P004-Dia 100-PP-CRD/1
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
Diameter (metrisk) 100 mm
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Tjocklek 1.501 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Rund
Språk Global
Färg Svart på vitt