Läs mer
Brady™ Polypropen: ISO Säkerhetsskylt - Säkerhetsdusch
Produktkod. 15624347
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
148 mm
300 mm
400 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
148 mm
300 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
15624347 100 mm 100 mm Varje
15634347 148 mm 148 mm Varje
15654347 300 mm 300 mm Varje
15664347 400 mm 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15624347 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 815716
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Polypropen
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC E012-100x100-PP-CRD/1
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 1.501 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på grönt