Läs mer
Brady™ Polypropen: ISO Säkerhetsskylt - Använd denna gångväg
Produktkod. 15684557
Change view
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
15684557 100 mm Varje
15694557 200 mm Varje
15604567 315 mm Varje
15614567 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15684557 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 821404
Beräknad leverans: 19-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Polypropen
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC M024-Dia 100-PP-CRD/1
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
Diameter (metrisk) 100 mm
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Tjocklek 1.501 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Rund
Språk Global
Färg Vitt på blått