Läs mer
Brady™ Polypropen: ISO Säkerhetsskylt - Varning; Elektricitet
Produktkod. 15694717 Handla allt Brady Produkter
Change view
Material:
Polypropen
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
15694717 Polypropen Varje
1 options
Produktkod. 15694717 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 828101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00 SEK
    260.28 SEK / Paket med 1
    Save 48.72 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Polypropen
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC W012-Tri 315-PP-CRD/1
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 273 mm
Tjocklek 1.501 mm
Bredd (metrisk) 315 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Triangulär
Språk Global
Färg Svart på gult