Läs mer
Brady™ Polypropen: ISO Säkerhetsskylt - Varning; Icke-joniserande strålning
Beskrivning
- Polypropen
- För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | PIC W005-Tri 315-PP-CRD/1 |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 1 st |
| För användning med (applikation) | Inomhus och utomhus |
| Höjd (metrisk) | 273 mm |
| Tjocklek | 1.501 mm |
| Bredd (metrisk) | 315 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till 120 °C |
| Form | Triangulär |
| Visa mer |