Läs mer
Brady™ Polypropen: ISO Säkerhetsskylt - Varning; Radioaktivt material eller joniserande strålning
Produktkod. 15624687 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
Höjd (metrisk):
87 mm
173 mm
273 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15624687 315 mm 273 mm Varje
15604687 100 mm 87 mm Varje
15614687 200 mm 173 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15624687 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 826769
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00 SEK
    260.28 SEK / Paket med 1
    Save 48.72 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Polypropen
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC W003-Tri 315-PP-CRD/1
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 273 mm
Tjocklek 1.501 mm
Bredd (metrisk) 315 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Triangulär
Språk Global
Färg Svart på gult