Läs mer
Brady™ Polypropen: ISO Säkerhetsskylt - Bär en mask
Produktkod. 15654527
Diameter (metrisk):
100 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15654527
Brand: Brady™ 820212
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Polypropen
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC M016-Dia 100-PP-CRD/1
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
Diameter (metrisk) 100 mm
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Tjocklek 1.501 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 120 °C
Form Rund
Språk Global
Färg Vitt på blått