Beskrivning
- Push-on lock ingår
- Klart
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Förslutning ingår | Ja |
| Höjd (metrisk) | 25 mm |
| Diameter (metrisk) | 56 mm |
| Förslutningstyp | Push-on lock |