Läs mer
BRAND™ Polypropenburk med Push-On lock
Produktkod. 10644511 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 mL
80 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10644511 80 mL Paket med 10
10489652 50 mL Paket med 10
2 options
Produktkod. 10644511
Brand: BRAND™ 61820
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Burken med Push-On Lock är tillverkad av polypropen för synlighet.
  • Push-on lock ingår
  • Klart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 80 mL
Färg Klart
Material Polypropen
Förslutning ingår Ja
Höjd (metrisk) 30 mm
Diameter (metrisk) 75 mm
Förslutningstyp Push-on lock