Läs mer
Mutexil™ Labbrockar av polypropen
Produktkod. 11705423
Change view
Storlek:
X-large
Färg:
Blått
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. Storlek Färg unitSize
11705423 X-large Blått Paket med 50
1 options
Produktkod. 11705423 Leverantör Mutexil™ Leverantörsnummer 4574713
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Labbrockar av polypropen för användning i laboratoriemiljöer. Finns i en mängd olika storlekar.
PP non-woven labbrock med tryckknapp och fickor
  • Disponibel
  • PP, 40g/m2
  • För underhåll, produktionsplatsbesök
  • För icke-farliga miljöer
Specifikationer
Produkttyp Labbrock för allmänt bruk
Storlek X-large
Kön Unisex
Material Polypropen
Färg Blått
Manschettstil Elastisk
Disponibel Engångsbruk
Sterilitet Sterila
Antal fickor 2
För användning med (applikation) Icke-farliga miljöer med högfrekvent klädbyte