Läs mer
Chemsplash Polypropen Lab/Visitors Coat Vit med Velcro Stängning
Beskrivning
Besökare Polypropen engångslabbrock
- Material: 30gsm polypropentyg
- Funktioner
- Velcro Stängning
- Med vikkrage
- Elastiska manschetter
- Idealisk för icke-farliga miljöer
- Idealisk för livsmedelsindustrin
- PFAS-fri
Visitors Polypropylene Disposable Laboratory Coat är designad med kardborrstängning framtill och är lämplig för besökare, platsinspektioner eller allmänt slitage i miljöer med minimal risk. Den är idealisk för användning i livsmedelsindustrin eller andra icke-farliga miljöer. Denna produkt är lämplig för användning i BRC-godkända arbetsområden och läkemedelsindustrin.
Denna produkt innehåller inte: PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH eller annat konfliktmaterial.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Besökarlabrock |
| Storlek | Intermediär |
| Kön | Unisex |
| Material | Polypropen |
| Färg | Vitt |
| Förslutningstyp | Krok och loop |
| Manschettstil | Elastisk |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Motstånd | Partiklar |
| Visa mer |