Läs mer
Brady™ Etikettband av polypropen för BradyJet J4000
Produktkod. 17449222
Change view
Click to view available options
Bredd (metrisk):
57,1 mm
101,6 mm
152,4 mm
203,2 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Bredd (metrisk)
17449222 57,1 mm
17459222 101,6 mm
17469222 152,4 mm
17479222 203,2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17449222 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 152783
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Detta B-7425J polypropenmaterial är idealiskt för GHS och andra fullfärgsidentifieringstillämpningar där motståndskraft mot starka kemikalier krävs.
  • Matt vit polypropen med akryllim är bläckstråleskrivbar
  • Låg kostnad, fullfärgs GHS-märkningsalternativ som tål kemikalieexponering
  • Drifttemperatur på -80 °C till 70 °C
  • En bläckpatron krävs för att skriva ut detta material
Especificaciones
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Continuous
Material Polypropen (mottaglig för bläckstråleskrivare)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Farokommunikationsidentifiering, utrustningsmärkning, laboratoriemärkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) BradyJet J4000 färgetikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80°C
Antal per förpackning 1 Tape/Bag
Kvantitet 1 Tejp
Temperaturområde (engelska) -112°F to +158°F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0.005 in.
Tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Mått (LxB) 30.48 m x 57.15 mm
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.5 m
Bredd (engelska) 2.25 in.
Bredd (metrisk) 57,1 mm
Alternativt artikelnummer J40C-2250-7425J
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.