Läs mer
Brady™ Etikettband av polypropen för BradyJet J4000
Produktkod. 17479222 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
57,1 mm
101,6 mm
152,4 mm
203,2 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk)
17479222 203,2 mm
17449222 57,1 mm
17459222 101,6 mm
17469222 152,4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17479222 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 152786
Beräknad leverans: 02-12-2026
Detta B-7425J polypropenmaterial är idealiskt för GHS och andra fullfärgsidentifieringstillämpningar där motståndskraft mot starka kemikalier krävs.
  • Matt vit polypropen med akryllim är bläckstråleskrivbar
  • Låg kostnad, fullfärgs GHS-märkningsalternativ som tål kemikalieexponering
  • Drifttemperatur på -80 °C till 70 °C
  • En bläckpatron krävs för att skriva ut detta material
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Överensstämmande med direktiv 2011/65/EU och 2015/863
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Kontinuerligt
Material Polypropen (mottaglig för bläckstråleskrivare)
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Farokommunikationsidentifiering, utrustningsmärkning, laboratoriemärkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) BradyJet J4000 färgetikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80 °C
Antal per förpackning 1 band/påse
Kvantitet 1 Tejp
Temperaturområde (engelska) -112 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0,005 tum
Tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Mått (L x B) 30.48 m x 203.2 mm
Längd (engelska) 100 ft.
Längd (metrisk) 30.5 m
Bredd (engelska) 8 tum
Bredd (metrisk) 203,2 mm
Alternativt artikelnummer J40C-8000-7425J