Läs mer
Brady™ Polypropenetiketter för BradyJet J4000
Produktkod. 17499212
Change view
Höjd (metrisk):
85 mm
133,4 mm
155 mm
254 mm
279,4 mm
Bredd (metrisk):
55 mm
104,9 mm
177,8 mm
203,2 mm
Vertikal upprepning (metrisk):
92,1 mm
142,9 mm
161,9 mm
266,7 mm
292,1 mm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Vertikal upprepning (metrisk)
17499212 85 mm 55 mm 92,1 mm
17429222 133,4 mm 203,2 mm 142,9 mm
17409222 155 mm 104,9 mm 161,9 mm
17419222 254 mm 177,8 mm 266,7 mm
17439222 279,4 mm 203,2 mm 292,1 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17499212 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 152778
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta B-7425J polypropenmaterial är idealiskt för GHS och andra fullfärgsidentifieringstillämpningar där motståndskraft mot starka kemikalier krävs.
  • Matt vit polypropen med akryllim är bläckstråleskrivbar
  • Låg kostnad, fullfärgs GHS-märkningsalternativ som tål kemikalieexponering
  • Drifttemperatur på -80 °C till 70 °C
  • En bläckpatron krävs för att skriva ut detta material
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Permanent akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Die-cut
Material Polypropen (mottaglig för bläckstråleskrivare)
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Label
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Farokommunikationsidentifiering, utrustningsmärkning, laboratoriemärkning, allmän identifiering
För användning med (utrustning) BradyJet J4000 färgetikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -80°C
Antal per förpackning 340 Labels/Bag
Kvantitet 340 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -112°F to +158°F
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +70 °C
Tjocklek (engelska) 0.005 in.
Tjocklek (metrisk) 0.13 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 92,1 mm
Mått (LxB) 85.09 x 55.12 mm
Längd (engelska) 3.35 in.
Bredd (engelska) 2.17 in.
Bredd (metrisk) 55 mm
Bredd (metrisk) Utskrivbart område 55.2 mm
Höjd (engelska) 3.35 in.
Höjd (metrisk) 85 mm
Höjd (metrisk) Utskrivbart område 85 mm
Alternativt artikelnummer J40-260-7425J