Läs mer
Brady™ Polypropenetiketter för J2000-skrivare
Produktkod. 17100401
Change view
Längd (metrisk):
85,00 mm
110,00 mm
155,00 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 340
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
17100401 85,00 mm Paket med 340
17110401 110,00 mm -
17120401 155,00 mm Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17100401 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 150750
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenetiketter för J2000 färgetikettskrivare
  • Godkännande/efterlevnad: BS5609:1986 avsnitt 2 och avsnitt 3
  • Skrivarkompatibilitet: BradyJet J2000 färgetikettskrivare
  • Bransch: Dryckesförädling, byggnadsidentifiering, kemi, konstruktion, utbildning, energiföretag, livsmedelsförädling, myndigheter, sjukvård, tillverkning, sjöfart, gruvdrift, olja& gas, process, massa& papper, turism& rekreation, Lager& logistik
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BS 5609:1986 Section 2 and section 3, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Polypropen
Utskrivbara sidor Främre
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Hazard communication identification, Marine labelling
För användning med (utrustning) BradyJet J2000 färgetikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 340 Labels/Roll
Kvantitet 340 Etiketter/Rull
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +300 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +149 °C
Tjocklek (engelska) 0,0088 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.224 mm
Mått (LxB) 85.09 x 55.12 mm
Längd (engelska) 3,35 tum.
Längd (metrisk) 85,00 mm
Bredd (engelska) 2,17 tum
Bredd (metrisk) 55.00 mm
Höjd (engelska) 3.35 in.
Höjd (metrisk) 85.00 mm
Vikt (metrisk) 308 g
Alternativt artikelnummer J20-260-2585