Läs mer
Brady™ Polypropenetiketter för J2000-skrivare
Produktkod. 17120401
Change view
Längd (metrisk):
85,00 mm
110,00 mm
155,00 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
Paket med 340
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
17120401 155,00 mm Paket med 200
17100401 85,00 mm Paket med 340
17110401 110,00 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17120401 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 150752
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polypropenetiketter för J2000 färgetikettskrivare
  • Godkännande/efterlevnad: BS5609:1986 avsnitt 2 och avsnitt 3
  • Skrivarkompatibilitet: BradyJet J2000 färgetikettskrivare
  • Bransch: Dryckesförädling, byggnadsidentifiering, kemi, konstruktion, utbildning, energiföretag, livsmedelsförädling, myndigheter, sjukvård, tillverkning, sjöfart, gruvdrift, olja& gas, process, massa& papper, turism& rekreation, Lager& logistik
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad BS 5609:1986 Section 2 and section 3, Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Typ av lim Akryl, Permanent
Beläggning None
Färg Vitt
Avsluta Matte
Formatera Rulla
Material Polypropen
Utskrivbara sidor Främre
Tryckteknik Bläckstråle
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Hazard communication identification, Marine labelling
För användning med (utrustning) BradyJet J2000 färgetikettskrivare
Etiketter per rad 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Antal per förpackning 200 Labels/Roll
Kvantitet 200 etiketter/rulle
Form Rectangle
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +300 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +149 °C
Tjocklek (engelska) 0,0088 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.224 mm
Mått (LxB) 154.94 x 104.9 mm
Längd (engelska) 6,10 tum.
Längd (metrisk) 155,00 mm
Bredd (engelska) 4,13 tum.
Bredd (metrisk) 105.00 mm
Höjd (engelska) 6.1 in.
Höjd (metrisk) 155.00 mm
Vikt (metrisk) 454 g
Alternativt artikelnummer J20-262-2585