Beskrivning
- PP
- Stänkvattenskyddad motor 230 V/200 W (IP44)
- Inbyggd säkerhetsnyckel som på/av-brytare
- Tätningsfri pumpmekanism för syror och alkalier
- Gänganslutning 1” med slanganslutning 3/4tum.
- Inkl. 1,5 m PVC-slang 3/4tum, PP-munstycke och väggfäste
Specifikationer
Specifikationer
| Användningsområden | Små mängder vattenhaltig mediaöverföring |
| Beskrivning | Gänganslutning 1 tum med slangkoppling 3/4 tum. |
| Spänning | 230 V |
| Flödeshastighet | 75 l/min. |
| Inkluderar | 1,5 m PVC-slang; 3/4 tum PP munstycke; Väggfäste |
| Total höjd (metrisk) | 7 m |
| Djup (metriskt) | 70 cm |
| Pumpslangens längd | 1.5 m |
| Trummans öppningsdiameter | 32 mm |
| Certifikat och efterlevnad | CE-certifierad |
| Visa mer |