Läs mer
Sampling Systems™ Vätsketrattar av polypropen
Handla allt Sampling Systems Produkter
Diameter (metrisk) Överst:
100 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Sprickfri
- Kemikaliebeständig
- Finns i två olika toppdiametrar, 100 och 200 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Överst | 100 mm |
| Diameter (metrisk) skaft | 10mm |
| Material | Polypropen |
| Färg | Naturlig |