Läs mer
Kartell™ Måttkannor i hög form av polypropen
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
Examen:
20/1mL
50/1mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
- Bekväm integrerad pip och handtag möjliggör enkel dispensering
- Autoklaveringsbar
- Lämplig för livsmedel
- Hög form sparar utrymme i laboratoriet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Färg | Genomskinlig |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Form | Hög form |
| Material | Polypropen |
| Examen | 50/1mL |
| Graderad | Ja |
| Höjd (metrisk) | 213 mm |
| Produkttyp | Måttkanna |
| Diameter (metrisk) | 149 mm |
| Visa mer |