Läs mer
Kartell™ Måttkannor i hög form av polypropen
Produktkod. 11358503
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
2000 mL
Examen:
20/1mL
50/1mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
11358503 1000 mL 20/1mL -
10707541 2000 mL 50/1mL Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358503 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0108800
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för hög värmebeständighet. Kartell™ Måttkannor är genomskinliga med permanent gjutna graderingar för exakta mätningar.
  • Bekväm integrerad pip och handtag möjliggör enkel dispensering
  • Autoklaveringsbar
  • Lämplig för livsmedel
  • Hög form sparar utrymme i laboratoriet
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Färg Genomskinlig
För användning med (applikation) Livsmedel
Form Hög form
Material Polypropen
Examen 20/1mL
Graderad Ja
Höjd (metrisk) 169 mm
Diameter (metrisk) 117 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Produkttyp Måttkanna