Läs mer
Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Blue Printed Graduations
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 16
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 4
Varje
Beskrivning
Tillverkad av mycket genomskinlig polypropen för hållbarhet, klarhet och god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Lågformade bägare av polypropen med tryckta blå graderingar ger en ekonomisk och säker lösning för omrörning, blandning och dispensering av vätskor i laboratoriet.
- Permanent tryckta blå graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
- Autoklaverbar vid 121 °C i 10 minuter
- Tål 100 °C av kontinuerligt arbete
- Klass B, låg form
- Överensstämmer med ISO 7056-1981(E) och BS 5404 del 1
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Genomskinligt |
| Diameter (metrisk) Yttre | 158 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 3000 mL |
| Material | Polypropen |
| För användning med (applikation) | Lämplig för livsmedel |
| Höjd (metrisk) | 201 mm |
| Ökar | 500 mL |
| Temperatur (metrisk) Max. Drift | 100 °C för kontinuerligt arbete |
| Typ | Bägare |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |