Läs mer
Kartell™ Polypropen lågformsbägare med blåtryckta graderingar
Produktkod. 15875587
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 16
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 4
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15875587 5000 mL Paket med 2
12635696 25 mL Paket med 20
10408272 50 mL Varje
12685686 100 mL Paket med 12
12625696 250 mL Paket med 16
10375961 500 mL Varje
15855567 1000 mL Paket med 4
10061091 2000 mL Varje
15865587 3000 mL Paket med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15875587 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0081900
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad av mycket genomskinlig polypropen för hållbarhet, klarhet och god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Lågformade bägare av polypropen med tryckta blå graderingar ger en ekonomisk och säker lösning för omrörning, blandning och dispensering av vätskor i laboratoriet.
  • Permanent tryckta blå graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
  • Autoklaverbar vid 121 °C i 10 minuter
  • Tål 100 °C av kontinuerligt arbete
  • Klass B, låg form
  • Överensstämmer med ISO 7056-1981(E) och BS 5404 del 1
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 188.5 mm
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Lämplig för livsmedel
Höjd (metrisk) 229 mm
Ökar 500 mL
Temperatur (metrisk) Max. Drift 100 °C för kontinuerligt arbete
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 7056-1981(E), BS 5404 del 1