Läs mer
Kartell™ Polypropylene Low Form Beakers with Blue Printed Graduations
Produktkod. p-6814014
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 16
Paket med 2
Paket med 20
Paket med 4
Varje
Produktkod. 12635696
Brand: Kartell™ 0182100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av mycket genomskinlig polypropen för hållbarhet, klarhet och god kemikalieresistens. Autoklaverbar Kartell™ Lågformade bägare av polypropen med tryckta blå graderingar ger en ekonomisk och säker lösning för omrörning, blandning och dispensering av vätskor i laboratoriet.
  • Permanent tryckta blå graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
  • Autoklaverbar vid 121 °C i 10 minuter
  • Tål 100 °C av kontinuerligt arbete
  • Klass B, låg form
  • Överensstämmer med ISO 7056-1981(E) och BS 5404 del 1
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Färg Genomskinligt
Diameter (metrisk) Yttre 34 mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Polypropen
För användning med (applikation) Lämplig för livsmedel
Höjd (metrisk) 49 mm
Ökar 1 mL
Temperatur (metrisk) Max. Drift 100 °C för kontinuerligt arbete
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
Certifikat och efterlevnad ISO 7056-1981(E), BS 5404 del 1