Läs mer
Brand™ Graderade bägare i lågform av polypropen
Produktkod. 15300454 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
5000 mL
skala:
Blå tryckt skala
Präglad skala
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) skala Förpackningsstorlek
15300454 100 mL Blå tryckt skala Paket med 12
15327884 25 mL Präglad skala Paket med 12
15357884 250 mL Präglad skala Paket med 6
15330454 250 mL Blå tryckt skala Paket med 6
15387884 500 mL Präglad skala Paket med 6
15397884 600 mL Präglad skala Paket med 6
15357864 1000 mL Blå tryckt skala Paket med 6
15307894 1000 mL Präglad skala Paket med 6
15347894 5000 mL Präglad skala Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15300454 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 87608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    350.00 SEK
    300.45 SEK / Paket med 12
    Save 49.55 SEK
    14% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med bra temperatur- och kemikaliebeständighet är dessa bägare utmärkta för allmänt laboratoriebruk.
  • Med graderingsmärken i antingen blått eller präglade, pärlformad kant och pip
  • Rengöring vid temperaturer under 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner
  • För autoklavering vid °121 C bör bägare med en präglad skala väljas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Hög klarhet
Diameter (metrisk) Yttre 55 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) Yttre 70 mm
Ökar 10 mL
Kvantitet 12 st
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
skala Blå tryckt skala
Stil Låg form