Läs mer
Brand™ Graderade bägare i lågform av polypropen
Handla allt Brand Produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
5000 mL
skala:
Blå tryckt skala
Embossed Scale
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
- With graduation marks in either blue or embossed, beaded rim and spout
- Cleaning at temperatures below 60°C is recommended to preserve marks and inscriptions
- For autoclaving at 121°C, beakers with an embossed scale should be selected
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | High clarity |
| Diameter (metrisk) Yttre | 120 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Material | Polypropylene |
| Höjd (metrisk) Yttre | 147 mm |
| Ökar | 100 mL |
| Kvantitet | 6/Pk. |
| Typ | Beaker |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Graderad | Yes |
| Visa mer |