Läs mer
Brand™ Graderade bägare i lågform av polypropen
Produktkod. 15357864 Handla allt Brand Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
100 mL
250 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
5000 mL
skala:
Blå tryckt skala
Präglad skala
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 4
Paket med 6
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) skala Förpackningsstorlek
15357864 1000 mL Blå tryckt skala Paket med 6
15327884 25 mL Präglad skala Paket med 12
15300454 100 mL Blå tryckt skala Paket med 12
15357884 250 mL Präglad skala Paket med 6
15330454 250 mL Blå tryckt skala Paket med 6
15387884 500 mL Präglad skala Paket med 6
15397884 600 mL Präglad skala Paket med 6
15307894 1000 mL Präglad skala Paket med 6
15347894 5000 mL Präglad skala Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15357864 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 87620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00 SEK
    407.28 SEK / Paket med 6
    Save 59.72 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Med bra temperatur- och kemikaliebeständighet är dessa bägare utmärkta för allmänt laboratoriebruk.
  • Med graderingsmärken i antingen blått eller präglade, pärlformad kant och pip
  • Rengöring vid temperaturer under 60 °C rekommenderas för att bevara märken och inskriptioner
  • För autoklavering vid °121 C bör bägare med en präglad skala väljas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Hög klarhet
Diameter (metrisk) Yttre 120 mm
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polypropen
Höjd (metrisk) Yttre 147 mm
Ökar 100 mL
Kvantitet 6/Pk.
Typ Bägare
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Graderad Ja
skala Blå tryckt skala
Stil Låg form