Läs mer
Kartell™ Lågformade mätcylindrar av polypropen
Beskrivning
Tillverkad av polypropen för hållbarhet och utmärkt kemikaliebeständighet. Autoklaverbar Kartell™ Lågformsmätcylindrar av polypropen ger en ekonomisk och säker lösning för att mäta och blanda vätskor i laboratoriet.
- Permanenta gjutna graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
- Polypropenkonstruktioner tål temperaturer upp till 120 °C
- Låg form, cirkulär bas för stabilitet
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Material | Polypropen |
| Tolerans | ±50 ml |
| skala | Gjutna permanenta graderingar |
| Diameter (metrisk) | 92 mm |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Examen | 400 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Indelning | 20mL |
| Visa mer |