Läs mer
Kartell™ Lågformade mätcylindrar av polypropen
Produktkod. 10401365
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
200 mL
400 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 10401365
Brand: Kartell™ 0081500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för hållbarhet och utmärkt kemikaliebeständighet. Autoklaverbar Kartell™ Lågformsmätcylindrar av polypropen ger en ekonomisk och säker lösning för att mäta och blanda vätskor i laboratoriet.
  • Permanenta gjutna graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
  • Polypropenkonstruktioner tål temperaturer upp till 120 °C
  • Låg form, cirkulär bas för stabilitet
  • Autoklaveringsbar
  • Lämplig för livsmedel
Specifications
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Material Polypropen
Tolerans ±1 ml
skala Gjutna permanenta graderingar
Diameter (metrisk) 22 mm
Kvantitet 1 Varje
Examen 5 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Max. Temperatur 120 °C
Indelning 1mL
Form Cylindrisk
För användning med (applikation) Livsmedel
Bastyp Cirkulär
Höjd (metrisk) 107 mm
Typ Graderad mätcylinder