Läs mer
Kartell™ Lågformade mätcylindrar av polypropen
Produktkod. 10499824
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
200 mL
400 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
10499824 100 mL 25 mL -
10284751 2000 mL 400 mL Paket med 2
10401365 25 mL 5 mL Varje
11378523 250 mL 50 mL Varje
10766995 10 mL 2 mL Varje
11358523 50 mL 10 mL Varje
10247134 1000 mL 200 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10499824 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0081700
I lager
Tillverkad av polypropen för hållbarhet och utmärkt kemikaliebeständighet. Autoklaverbar Kartell™ Lågformsmätcylindrar av polypropen ger en ekonomisk och säker lösning för att mäta och blanda vätskor i laboratoriet.
  • Permanenta gjutna graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
  • Polypropenkonstruktioner tål temperaturer upp till 120 °C
  • Låg form, cirkulär bas för stabilitet
  • Autoklaveringsbar
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Polypropen
Tolerans ±5 ml
skala Gjutna permanenta graderingar
Diameter (metrisk) 34 mm
Kvantitet 1 Varje
Examen 25 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Indelning 5mL
Form Cylindrisk
För användning med (applikation) Livsmedel
Bastyp Cirkulär
Höjd (metrisk) 178 mm
Produkttyp Graderad mätcylinder
Max. Temperatur (metrisk) 120 °C