Läs mer
Kartell™ Lågformade mätcylindrar av polypropen
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
200 mL
400 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Beskrivning
Tillverkad av polypropen för hållbarhet och utmärkt kemikaliebeständighet. Autoklaverbar Kartell™ Lågformsmätcylindrar av polypropen ger en ekonomisk och säker lösning för att mäta och blanda vätskor i laboratoriet.
- Permanenta gjutna graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
- Polypropenkonstruktioner tål temperaturer upp till 120 °C
- Låg form, cirkulär bas för stabilitet
- Autoklaveringsbar
- Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 50 mL |
| Material | Polypropen |
| Tolerans | ±2,5 ml |
| skala | Gjutna permanenta graderingar |
| Diameter (metrisk) | 29 mm |
| Kvantitet | 1 Varje |
| Examen | 10 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Indelning | 2.5mL |
| Visa mer |