Läs mer
Kartell™ Lågformade mätcylindrar av polypropen
Produktkod. 11378523
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
1000 mL
2000 mL
Examen:
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
200 mL
400 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Examen Förpackningsstorlek
11378523 250 mL 50 mL Varje
10284751 2000 mL 400 mL Paket med 2
10401365 25 mL 5 mL Varje
10499824 100 mL 25 mL -
10766995 10 mL 2 mL Varje
11358523 50 mL 10 mL Varje
10247134 1000 mL 200 mL Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11378523 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0082000
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen för hållbarhet och utmärkt kemikaliebeständighet. Autoklaverbar Kartell™ Lågformsmätcylindrar av polypropen ger en ekonomisk och säker lösning för att mäta och blanda vätskor i laboratoriet.
  • Permanenta gjutna graderingar ger klarhet och reproducerbarhet
  • Polypropenkonstruktioner tål temperaturer upp till 120 °C
  • Låg form, cirkulär bas för stabilitet
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Polypropen
Tolerans ±10 ml
skala Gjutna permanenta graderingar
Diameter (metrisk) 45.5 mm
Kvantitet 4 förpackning
Examen 50 mL
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Indelning 10mL
Form Cylindrisk
Bastyp Cirkulär
Höjd (metrisk) 264 mm
Produkttyp Graderad mätcylinder
Max. Temperatur (metrisk) 120 °C