Läs mer
Kartell™ Plastilab™ Graderade mätcylindrar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av polypropen
- Kort form med cirkulär bas
- Utmärkt kemikaliebeständighet
- Autoklaverbar, tål temperaturer upp till 12 °C
- Lämplig för mat
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Tolerans | ±10 ml |
| Diameter (metrisk) | 55.5 mm |
| Examen | 100 mL |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Indelning | 10mL |
| Form | Cylindrisk |
| För användning med (applikation) | Livsmedel |
| Bastyp | Cirkulär |
| Visa mer |