Läs mer
Masterflex™ Polypropen Luer Fitting
Produktkod. 15102954
Change view
För användning med:
Female Luer till Female Luer, armbåge
Han Luer lås till 10 till 32 trådar
Han-luerlås till 1/4 till 28 UNF-gänga
Hane x Kvinna x Kvinna
Hona Luer x 1/4 till 28 tum UNF
Kvinna x Kvinna x Kvinna
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med unitSize
15102954 Han-luerlås till 1/4 till 28 UNF-gänga Paket med 25
15114865 Hona Luer x 1/4 till 28 tum UNF Paket med 25
15305641 Female Luer till Female Luer, armbåge Paket med 25
15116116 Kvinna x Kvinna x Kvinna Paket med 25
15395631 Han Luer lås till 10 till 32 trådar Paket med 25
15329612 Hane x Kvinna x Kvinna Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15102954 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 4551882
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa Luer-kopplingar har en mängd olika passningsalternativ och är idealiska för många applikationer, inklusive sprutor eller små slangar. Cole-Parmer™ Polypropen Luer Fitting finns med standard, breda och låg profil hullingar.
  • Tre hullingstilar: standard, bredhålig och lågprofil.
    • Hullingar med bred borrning erbjuder förbättrat vätskeflöde genom kopplingen och är användbara med alla flexibla slangar.
    • Lågprofil hullingar är idealiska för användning med halvstyva slangar, såsom nylon, polyeten eller polypropen.
  • Tillverkad i enlighet med ISO 594-1 standarder är dessa beslag rengjorda, inspekterade och fullt spårbara.
  • Alla delar uppfyller snäva dimensionella toleranser för ökad tillförlitlighet och processrenhet.
  • Välj från en mängd olika storlekar, 1/16 tum. till 1/4 tum, med en mängd olika anslutningsalternativ.
  • Paket om 25
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 594-1 standarder
Material Polypropen
För användning med Han-luerlås till 1/4 till 28 UNF-gänga
Förpackningsmängd 25 st
Produkttyp Luer passning