Läs mer
Masterflex™ Polypropen Luer Fitting
Produktkod. 15114865
För användning med:
Female Luer till Female Luer, armbåge
Han Luer lås till 10 till 32 trådar
Han-luerlås till 1/4 till 28 UNF-gänga
Hane x Kvinna x Kvinna
Hona Luer x 1/4 till 28 tum UNF
Kvinna x Kvinna x Kvinna
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 15114865
Brand: Masterflex™ 4550866
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Dessa Luer-kopplingar har en mängd olika passningsalternativ och är idealiska för många applikationer, inklusive sprutor eller små slangar. Cole-Parmer™ Polypropen Luer Fitting finns med standard, breda och låg profil hullingar.
  • Three barb styles: standard, wide-bore, and low-profile.
    • Wide-bore barbs offer enhanced fluid flow through the fitting and are usable with any flexible tubing.
    • Low-profile barbs are ideal for use with semi-rigid tubing, such as nylon, polyethylene, or polypropylene.
  • Manufactured in compliance with ISO 594-1 standards, these fittings are cleaned, inspected and fully traceable.
  • All parts meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity.
  • Choose from a range of sizes, 1/16in. to 1/4in., with a variety of connection options.
  • Pack of 25
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 594-1 standards
Material Polypropylene
För användning med Hona Luer x 1/4 till 28 tum UNF
Förpackningsmängd 25 Pack
Produkttyp Luer Fitting