Läs mer
Masterflex™ Polypropen Luer Fitting
För användning med:
Female Luer till Female Luer, armbåge
Han Luer lås till 10 till 32 trådar
Han-luerlås till 1/4 till 28 UNF-gänga
Hane x Kvinna x Kvinna
Hona Luer x 1/4 till 28 tum UNF
Kvinna x Kvinna x Kvinna
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
- Tre hullingstilar: standard, bredhålig och lågprofil.
- Hullingar med bred borrning erbjuder förbättrat vätskeflöde genom kopplingen och är användbara med alla flexibla slangar.
- Lågprofil hullingar är idealiska för användning med halvstyva slangar, såsom nylon, polyeten eller polypropen.
- Tillverkad i enlighet med ISO 594-1 standarder är dessa beslag rengjorda, inspekterade och fullt spårbara.
- Alla delar uppfyller snäva dimensionella toleranser för ökad tillförlitlighet och processrenhet.
- Välj från en mängd olika storlekar, 1/16 tum. till 1/4 tum, med en mängd olika anslutningsalternativ.
- Paket om 25
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 594-1 standarder |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Hane x Kvinna x Kvinna |
| Förpackningsmängd | 25 st |
| Produkttyp | Luer passning |