Läs mer
Masterflex™ Polypropen Luer Fitting
Produktkod. 15395631 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
För användning med:
Hane x Kvinna x Kvinna
Hona Luer x 1/4 till 28 tum UNF
Hona Luer x Hona Luer, armbåge
Kvinna x Kvinna x Kvinna
Manlig LL till 1/4 till 28 UNF-tråd
Manlig LL till 10 till 32 tråd
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med Förpackningsstorlek
15395631 Manlig LL till 10 till 32 tråd Paket med 25
15114865 Hona Luer x 1/4 till 28 tum UNF Paket med 25
15305641 Hona Luer x Hona Luer, armbåge Paket med 25
15116116 Kvinna x Kvinna x Kvinna Paket med 25
15102954 Manlig LL till 1/4 till 28 UNF-tråd Paket med 25
15329612 Hane x Kvinna x Kvinna Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15395631 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 4551884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00 SEK
    282.85 SEK / Paket med 25
    Save 64.15 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 04-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa Luer-kopplingar har en mängd olika passningsalternativ och är idealiska för många applikationer, inklusive sprutor eller små slangar. Cole-Parmer™ Polypropen Luer Fitting finns med standard, breda och låg profil hullingar.
  • Tre hullingstilar: standard, bredhålig och lågprofil.
    • Hullingar med bred borrning erbjuder förbättrat vätskeflöde genom kopplingen och är användbara med alla flexibla slangar.
    • Lågprofil hullingar är idealiska för användning med halvstyva slangar, såsom nylon, polyeten eller polypropen.
  • Tillverkad i enlighet med ISO 594-1 standarder är dessa beslag rengjorda, inspekterade och fullt spårbara.
  • Alla delar uppfyller snäva dimensionella toleranser för ökad tillförlitlighet och processrenhet.
  • Välj från en mängd olika storlekar, 1/16 tum. till 1/4 tum, med en mängd olika anslutningsalternativ.
  • Paket om 25
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 594-1 standarder
Material Polypropen
För användning med Manlig LL till 10 till 32 tråd
Förpackningsmängd 25 st
Produkttyp Luer passning