Läs mer
Masterflex™ Polypropen ADCF Luer beslag
För användning med:
4 tum J Barb Adapter
4 tum L Barb-adapter
Han Luer till 1/4 tum. L Barb-adapter
Hane LL x 1/8 tum Slangstång
Hane luer lock x 1⁄4 tum standard slang hulling
Hane-luer x 1⁄8 tum med bred hålslang
Luer lock hane
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Säkerställ processintegritet med full materialspårbarhet. Cole-ParmerTM polypropen ADCF Luerkopplingar är idealiska för en mängd olika kritiska applikationer, inklusive sprutor eller små slangar. Dessa beslag inspekteras för att vara fria från föroreningar och är helt spårbara.
All parts meet tight dimensional tolerances for increased reliability and process purity. Choose from a range of sizes, 1⁄16" to 1⁄4", with a variety of connection options.
- Manufactured from 100% virgin raw materials in a Class 100,000 environment
- In compliance with ISO 594-1 standards
- Manufactured of animal-free natural polypropylene
- Meets USP Class VI specifications
- Very good chemical resistance
- Max temperature 190°F
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 1/8 in. |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.18 mm |
| Material | Polypropylene |
| För användning med | Hane LL x 1/8 tum Slangstång |
| För användning med (applikation) | Ideal for a variety of critical applications, including syringes or small tubing. |
| Förpackningsmängd | 25 Pack |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 190°F |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 87.78 |
| Produkttyp | Polypropylene ADCF Luer Fitting |