Läs mer
Masterflex™ Polypropen ADCF Luer beslag
För användning med:
4 tum J Barb Adapter
4 tum L Barb-adapter
Han Luer till 1/4 tum. L Barb-adapter
Hane LL x 1/8 tum Slangstång
Hane luer lock x 1⁄4 tum standard slang hulling
Hane-luer x 1⁄8 tum med bred hålslang
Luer lock hane
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
Säkerställ processintegritet med full materialspårbarhet. Cole-ParmerTM polypropen ADCF Luerkopplingar är idealiska för en mängd olika kritiska applikationer, inklusive sprutor eller små slangar. Dessa beslag inspekteras för att vara fria från föroreningar och är helt spårbara.
Alla delar uppfyller snäva dimensionella toleranser för ökad tillförlitlighet och processrenhet. Välj från en mängd olika storlekar, ⁄1 16 till ⁄1 4 , med en mängd olika anslutningsalternativ.
- Tillverkad av 100 % jungfruliga råvaror i en klass 100 000 miljö
- I enlighet med ISO 594-1 standarder
- Tillverkad av djurfri naturlig polypropen
- Möter USP Klass VI specifikationer
- Mycket god kemikaliebeständighet
- Max temperatur 190 °F
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 6.35 mm |
| Material | Polypropen |
| För användning med | Hane luer lock x 1⁄4 tum standard slang hulling |
| För användning med (applikation) | Idealisk för en mängd kritiska applikationer, inklusive sprutor eller små slangar. |
| Förpackningsmängd | 25 st |
| Färg | Vitt |
| Max. Driftstemperatur (engelska) | 190 °F |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 87.78 |
| Produkttyp | Polypropen ADCF Luer passning |