Läs mer
Ark Plas Products™ Luerplugg av polypropen
Produktkod. 11761976
Change view
Produkttyp:
Hane Slip Luer Plug
Låsande luerplugg hane
Luer-plugg hona
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11761976 Luer-plugg hona Paket med 25
11712625 Låsande luerplugg hane Paket med 25
11851120 Hane Slip Luer Plug Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11761976 Leverantör Ark Plas Products™ Leverantörsnummer LPC14PP0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    480.82 SEK
    71.30 SEK / Paket med 25
    Save 409.52 SEK
    85% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa luers med ett brett utbud av medicinska instrument och laboratorieinstrument. Ark Plas Products™ Luerpluggar av polypropen har koniska koniska gjutna till ISO 594-1 och ISO 594-2 Standarder för 6 % luerkona för att säkerställa kompatibilitet med alla andra luers gjutna till samma standard.
  • Luerpluggar av naturligt polypropen
  • Med hullingar designade utan skiljelinje för pålitlig, läckagefri användning med ett brett utbud av medicinska och laboratorieinstrument, inklusive sprutspetsar och nålar eller kranar och nålar
  • Gjuten i jungfruligt, partispårbart material
  • Ark-Plas Luer-beslag inkluderar ett stort urval av både han- och honluers tillgängliga i låsnings- eller glidspetsvarianter, såväl som låsringar, skottluers för panelmontering, gängade luers, adaptrar och pluggar
Specifikationer
Material Polypropen
Min. Driftstemperatur (metrisk) -17 °C
Förpackningsmängd 25 st
Färg Naturlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Luer-plugg hona