Läs mer
Cole-Parmer™ Centrifugalpump av polypropen magnetisk drivning
Höjd (metrisk):
105 mm
130 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Magnetdriven centrifugalpump |
| Material | Polypropen |
| Längd (metrisk) | 244 mm |
| Höjd (metrisk) | 130 mm |
| Bredd (metrisk) | 121 mm |
| Certifikat och efterlevnad | CE-överensstämmelse |
| Spänning | 230 VAC |