Läs mer
Cole-Parmer™ Centrifugalpump av polypropen magnetisk drivning
Produktkod. p-8006912
Höjd (metrisk):
105 mm
130 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15214058
Brand: Cole-Parmer™ 7201045
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Typ Magnetdriven centrifugalpump
Material Polypropen
Längd (metrisk) 257 mm
Höjd (metrisk) 105 mm
Bredd (metrisk) 121 mm
Certifikat och efterlevnad CE-överensstämmelse
Spänning 220 VAC