Läs mer
Brand™ Magnetisk omrörare i polypropen
Handla allt Brand Produkter
Längd (metrisk):
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Magnetisk omrörare retriever 300 x 10 mm, PP, med ring
- PTFE-belagd
- Magnetisk kärna helt förseglad
- Lx D 300 mmx 10 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 300 mm |
| Material | Polypropen |