Beskrivning
- Polypropenkonstruktion med magnetisk kärna
- Inkluderar ring
- Mått: 10 mm dia. x 450 mmL
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Längd (metrisk) | 450 mm |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 1 st. |