Beskrivning
- Tillverkad av djurfri naturlig polypropen
- Alla delar uppfyller snäva dimensionella toleranser för ökad tillförlitlighet och processrenhet
- Välj från en mängd olika storlekar, med en mängd olika anslutningsalternativ
- God kemikaliebeständighet. Max temperatur 87 °C ( 190 °F)
- Sterilisera med etylenoxid eller gammastrålning (rekommenderas inte för autoklavering)
- Alla honportar kan användas med antingen slip- eller luerlock-anslutningar
- Pluggar och kåpor finns också
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| För användning med | Passar han Luer Lock till 1/8 tum. ID |
| För användning med (applikation) | Idealisk för en mängd olika applikationer, inklusive sprutor eller små slangar |
| Förpackningsmängd | 25 st |
| Produkttyp | Luer-adapter |